Learn More
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß. Cole-Parmer™ Wildco1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer verfügt über eine Acrylflasche mit Silikonenddichtungen.
925.00 € - 1085.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer |
---|---|
Enthält | Transportkoffer aus Kunststoff |
Verschlussmaterial | Silikon |
Röhrchenmaterial | Acryl |
Modell | Kemmerer Wasser-Probenehmer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11794499
|
Cole-Parmer™
05486-00 |
1200 mL |
925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764499
|
Cole-Parmer™
05486-10 |
2,2 l |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Messenger aktiviert die einzigartigen Auslöser, die das Schließen in schnell fließenden Strömungen oder turbulenten Gewässern gewährleisten, unabhängig vom Leitungswinkel.
- Messenger und Leitung separat erhältlich
- Mit einer Tragetasche aus Kunststoff
Spezifikation
Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer | |
Silikon | |
Kemmerer Wasser-Probenehmer |
Transportkoffer aus Kunststoff | |
Acryl | |
Wasserprobenahme in Tiefen von 3 bis 600 ft. |