Learn More
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß. Cole-Parmer™ Wildco1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer verfügt über eine Acrylflasche mit Silikonenddichtungen.
Marke: Cole-Parmer™ 05486-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Der Messenger aktiviert die einzigartigen Auslöser, die das Schließen in schnell fließenden Strömungen oder turbulenten Gewässern gewährleisten, unabhängig vom Leitungswinkel.
- Messenger und Leitung separat erhältlich
- Mit einer Tragetasche aus Kunststoff
Spezifikation
Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer | |
Silikon | |
2,2 l | |
Wasserprobenahme in Tiefen von 3 bis 600 ft. |
Transportkoffer aus Kunststoff | |
Acryl | |
Kemmerer Wasser-Probenehmer |