Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Erlenmeyer flask with beaded rim
129.32 € - 144.16 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Material Glas
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung 10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10692662
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente™
07025049
250 mL
144.16 €
10 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10599971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasintrumente™
07025052
300 mL
129.32 €
10 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim and graduations
  • Material: DURAN™
Specifications
Specifications
50 mm
Glas
Weit
10