Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Erlenmeyer flask with beaded rim
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 07025052
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
- Mit Wulstrand und Messskala
- Material: DURAN™
Spezifikation
50 mm | |
Glas | |
Weit | |
87 mm |
300 mL | |
156 mm | |
10 |