Learn More
Spectrum™ Labs Standardverschlüsse aus weißem Polypropylen
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad
96.32 € - 175.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Standard-Verschluss |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Ja |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Standard-Verschluss |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11495969
|
Spectrum™ Labs
142738 |
75 mm |
175.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11465969
|
Spectrum™ Labs
142734 |
12 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Diese Polypropylen-Verschlüsse werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung gewährleistet. Reguläre Verschlüsse würden in Wasser schwimmen. Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.Spezifikation
Standard-Verschluss | |
Ja | |
Standard-Verschluss | |
Autoklavierbar | |
10/Packung |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Weiß | |
0 °C bis 121 °C | |
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |