missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Labs Standardverschlüsse aus weißem Polypropylen
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad
Marke: Spectrum™ Labs 142734
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Polypropylen-Verschlüsse werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung gewährleistet. Reguläre Verschlüsse würden in Wasser schwimmen. Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.Spezifikation
Standard-Verschluss | |
12 mm | |
Polypropylen | |
Weiß | |
0 °C bis 121 °C | |
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad |
Polypropylen | |
Ja | |
Standard-Verschluss | |
Autoklavierbar | |
10/Packung |