missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ ESD-Occupationa Loafer-Schuhe aus weißer Mikrofaser
84.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 Standard |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Küche |
Auskleidungsmaterial | Silberne Faser |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12683800
|
ABEBA™
32370/37 |
37 |
84.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12613810
|
ABEBA™
32370/40 |
40 |
84.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 Standard | |
Für den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Küche | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Stahl | |
Kraftstoff- und rutschfest |
Weiß | |
Silberne Faser | |
Stoßdämpfende Mittelsohle | |
Beruflicher Slipper | |
Kappe | |
Berufliche ESD-Schuhe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ABEBA™ ESD-Occupationa Loafer-Schuhe aus weißer Mikrofaser