Learn More
Nitritex™ Weißer Overall Artikelnummer.: 15248128
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ Weißer Overall
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248128
Artikelnummer. 15248128
Marke: Nitritex™ BDCHTXL
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der BioClean-D™ Overall mit Kapuze ist ein Einwegartikel mit Reißverschluss vorne, Schutzklappe, elastischer Kapuze, Rücken, Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie Daumenschlaufen für sicheren Halt. Der BioClean-D Overall bietet außergewöhnlichen Komfort und Schutz, selbst beim Umgang mit zytotoxischen Medikamenten
Bündchen und Knöchel der ISO-Klasse 4Reinraum-kompatibler Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckklappe, Typ 5 & 6 Weiß XL BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Extragroß
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer25-0432 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDCHT-XL
    Chargennummer25-0430 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDCHT-XL
    Chargennummer25-0524 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDCHT-XL
    Chargennummer25-0051 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDCHT-XL
    Chargennummer25-0338 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog NumberBDCHT-XL
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Nitritex™ Weißer Overall >