Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls Artikelnummer.: 15578881
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15578881
2 Extragroß
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Artikelnummer. 15578881
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 47695
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsere nicht sterilen A8-Reinraum-Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem und atmungsaktivem SMS-Material. Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und eignet sich für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen (Klasse C und D).
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz,- Typ 5, partikeldicht,- EN1149-5:2008 Antistatische Kleidung.
  • Geeignet für den Einsatz in ISO 7- und ISO 8-Reinräumen und -Labors (Klasse C und D). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
  • Die komfortablen Schutzanzüge bestehen aus ultraleichtem, atmungsaktivem SMS-Material mit einer stoffähnlichen Struktur, die die Wärmebelastung verringert.
  • Der effektive Schutz wird durch die antistatisch behandelten und fusselarmen Textilien unserer nicht sterilen Kleidungsstücke sichergestellt.
  • Das Design ohne Kapuze verfügt über einen hohen Kragen für zusätzlichen Schutz und ist in den Größen S bis 4XL erhältlich.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2 Extragroß
Material SMS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Kragen
Hood Type Ohne Kapuze
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand None
Kragenform Hoher Hals
Zertifizierung/Konformität PSA Kat. III Typ 5/6 (Schutz gegen Partikel/begrenzter Spritzschutz).EN1149-1:1995 Antistatisches Kleidungsstück
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Reinraum-Overalls >