Beschreibung
Bündchen und Knöchel der ISO-Klasse 4Reinraum-kompatibler Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckklappe, Typ 5 & 6 Weiß 2XL BioClean-D
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 2 Extragroß |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Größe (metrisch) Brustkorb | 116 bis 124 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Umgebungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Weißer Overall >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur