Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
12002.13 € - 19850.82 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 130 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 7 bar
Breite (angloamerikanisch) 18.9 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
17748929
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-WN2-0-40
40 mL/min. >97% at 40 L/min., >99% at 20 L/min.
12002.13 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17758929
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-WN2-0-80
80 mL/min. >97% at 80 L/min., >98% at 50 L/min.
17802.11 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17738929
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-WN2-0-120
120 mL/min. >95% at 120 L/min., >98% at 50 L/min.
19850.82 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Flow rate at 8 barg (116 psig)
  • Purity: LC/MS grade
  • Proprietary membrane technology
  • No noise, no moving parts and no electricity
  • Ideal for all LC/MS applications
Spezifikation
Spezifikation
30 cm
35°C
18.9 in.
Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in.
130 cm
7 bar
48 cm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.