Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Sterile Filterbeutel für Labormischer
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird. Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen. Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
429.00 € - 675.22 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA Approved |
---|---|
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Verschlusstyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Verschlusstyp | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11763839
|
Nasco
B01318WA |
55 oz. | Band und Draht | 1,6 L |
675.22 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16811600
|
Nasco
B01547WA |
55 oz. | Keine Dichtung | 1,6 l |
429.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird.Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen.Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
- Hervorragend geeignet für flüssige, halbfeste oder feste Proben
- Filterschicht trennt Flüssigkeiten und Feststoffe und ermöglicht so ein einfaches Pipettieren
- Kapazität wird in Flüssigunzen gemessen, wenn der Beutel geschlossen ist und die Lasche dreimal gefaltet wird
- Weißer Beschriftungsfläche
- Zur Verwendung mit den meisten Homogenisiermischern geeignet
- Durchstichfeste Laschen ohne scharfe Kanten, die Taschen oder Handschuhe beschädigen können
- Sammeln, mischen und inkubieren Sie Proben in einem einzigen Behälter. geringere CO2-Belastung der Probenahmeflasche
- Polyethylen
Bestellinformation
Nicht zur Verwendung bei Temperaturen über 82 °C (180 °F).
Compliance
Erfüllen der Anforderungen für Einzelweg-Behälter für Milch und Milchprodukte
Spezifikation
FDA Approved | |
Polyethylen | |
Steril |