Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Sterile Filterbeutel für Labormischer
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird. Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen. Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
Marke: Nasco B01547WA
Beschreibung
Herausfiltern von Feststoffen aus einer Probe, wenn ein Homogenisator-Mixer verwendet wird.Whirl-Pak™ sterile Filterbeutel für Labormischer enthalten eine fein perforierte Zwischenschicht zum Filtern von Feststoffen.Mit durchstichfesten Laschen, die einen leckfreien Verschluss bilden.
- Hervorragend geeignet für flüssige, halbfeste oder feste Proben
- Filterschicht trennt Flüssigkeiten und Feststoffe und ermöglicht so ein einfaches Pipettieren
- Kapazität wird in Flüssigunzen gemessen, wenn der Beutel geschlossen ist und die Lasche dreimal gefaltet wird
- Weißer Beschriftungsfläche
- Zur Verwendung mit den meisten Homogenisiermischern geeignet
- Durchstichfeste Laschen ohne scharfe Kanten, die Taschen oder Handschuhe beschädigen können
- Polyethylen
Bestellinformation
Nicht zur Verwendung bei Temperaturen über 82 °C (180 °F).
Compliance
Erfüllen der Anforderungen für Einzelweg-Behälter für Milch und Milchprodukte
Spezifikation
Ohne Verschluss | |
1,6 l | |
Keine Dichtung | |
Steril | |
3 mil | |
12 in. | |
7,5 in. |
55 oz. | |
Von der FDA zugelassen | |
Polyethylen | |
0,076 mm | |
12 x 7,5 in. (30 x 19 cm) | |
30 cm | |
19 cm |