Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Beutel
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
33.15 € - 1828.50 €
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11701806
|
Nasco
B01245WA |
18 oz. | Ohne sterile Handschuhe |
263.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16881590
|
Nasco
B01392WA |
18 oz. | Mit trockenem Schwamm und Handschuh |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11711806
|
Nasco
B01299WA |
55 oz. | Ohne sterile Handschuhe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
- Entwickelt für die Prüfung von Arbeitsoberflächen und Geräten auf Salmonellen, Listerien und andere Krankheitserreger in Lebensmitteln
- Trockener Speci-Sponge misst 1.5 x 3 x 0.63 Zoll (3.8 x 7.6 x 1.6 cm); nicht mit Bakteriziden vorbehandelt
- Fügen Sie einfach das Verdünnungsmittel hinzu, wischen Sie die Testoberfläche ab, und geben Sie den Schwamm wieder in den 18 Unzen (532 ml)-Beutel
- Die in sich geschlossene Probe kann dann zur Analyse versendet werden
- Der Schwamm wischt eine große Fläche ab; die pannensicheren Laschen des Beutels reduzieren Schäden an der Probe
- Der weiße Beschriftungsbereich ermöglicht eine einfache Beschriftung und Identifizierung
Bestellinformation
Erhältlich mit oder ohne sterile Handschuhe.
Spezifikation
Für Umweltoberflächen |