Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Beutel
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
Marke: Nasco B01245WA
110.21 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21839" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Praktischer steriler, saugfähiger Schwamm-Probenehmer in einem sterilen Whirl-Pak-Beutel
- Entwickelt für die Prüfung von Arbeitsoberflächen und Geräten auf Salmonellen, Listerien und andere Krankheitserreger in Lebensmitteln
- Trockener “Speci-Sponge” misst 1.5 × 3 × 0.63 Zoll (3.8 × 7.6 × 1.6 cm); nicht mit Bakteriziden vorbehandelt
- Fügen Sie einfach das Verdünnungsmittel hinzu, wischen Sie die Testoberfläche ab, und geben Sie den Schwamm wieder in den 18 Unzen (532 ml)-Beutel
- Die in sich geschlossene Probe kann dann zur Analyse versendet werden
- Der Schwamm wischt eine große Fläche ab; die pannensicheren Laschen des Beutels reduzieren Schäden an der Probe
- Der weiße Beschriftungsbereich ermöglicht eine einfache Beschriftung und Identifizierung
Bestellinformation
Erhältlich mit oder ohne sterile Handschuhe.
Spezifikation
Ohne sterile Handschuhe | |
532 mL | |
0,064 mm | |
9 in. | |
4,5 in. |
18 oz. | |
Für Umweltoberflächen | |
2,50 mil | |
23 cm | |
11,5 cm |