Learn More
Nasco Whirl-Pak™ extragroße Probenbeutel
Die besonders großen Beutel nehmen große Proben auf, sodass diese nicht extra in kleinere Stücke geschnitten werden müssen.
274.54 € - 389.02 €
Spezifikation
Produkttyp | Übergroßer Probenbeutel |
---|---|
Verschlusstyp | Verschlusslasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Proben großer Größe, macht das Reduzieren in kleinere Stücke überflüssig |
Enthält | Weiße Beschriftungsfläche |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11731796
|
Nasco
B01445WA |
92 oz. | 15 in. | 10 in. |
389.02 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11741796
|
Nasco
B01446WA |
123 oz. | 20 in. | 10 in. |
274.54 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11751796
|
Nasco
B01447WA |
184 oz. | 20 in. | 15 in. |
304.22 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Extragroße Beutel eignen sich für große Proben, sodass die Proben nicht in kleinere Portionen aufgeteilt werden müssen.
- Verschlussstreifen mit einem runden und einem flachen Draht, wodurch gewährleistet wird, dass der Beutel sicher verschlossen ist
- Beim Verschließen den Streifen 4 bis 5-mal fest falten
- Volumenangaben sind Annäherungswerte
- Einfacherer und praktische Probenidentifizierung durch weißen Beschriftungsstreifen
- Beschriftung des weißen Streifens mit gewöhnlichem Kugelschreiber, Bleistift, oder Filzstift
- Papierähnliche Oberfläche verhindert das Verschmieren von Tinte und bietet eine Oberfläche für eine Vielzahl an Schreibinstrumenten
- Sterilisiert
Hinweis
Sollte nicht bei Temperaturen über 82 °C verwendet werden. Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, selbst in flüssigem Stickstoff. Nach dem Einfrieren mit Vorsicht zu handhaben.
Spezifikation
Übergroßer Probenbeutel | |
Für Proben großer Größe, macht das Reduzieren in kleinere Stücke überflüssig | |
Steril | |
4 mil |
Verschlusslasche | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
0,102 mm |