Learn More
Nasco Whirl-Pak™ extragroße Probenbeutel
Die besonders großen Beutel nehmen große Proben auf, sodass diese nicht extra in kleinere Stücke geschnitten werden müssen.
Marke: Nasco B01445WA
322.74 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Extragroße Beutel eignen sich für große Proben, sodass die Proben nicht in kleinere Portionen aufgeteilt werden müssen.
- Verschlussstreifen mit einem runden und einem flachen Draht, wodurch gewährleistet wird, dass der Beutel sicher verschlossen ist
- Beim Verschließen den Streifen 4 bis 5-mal fest falten
- Volumenangaben sind Annäherungswerte
- Einfacherer und praktische Probenidentifizierung durch weißen Beschriftungsstreifen
- Beschriftung des weißen Streifens mit gewöhnlichem Kugelschreiber, Bleistift, oder Filzstift
- Papierähnliche Oberfläche verhindert das Verschmieren von Tinte und bietet eine Oberfläche für eine Vielzahl an Schreibinstrumenten
- Sterilisiert
Hinweis
Sollte nicht bei Temperaturen über 82 °C verwendet werden. Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, selbst in flüssigem Stickstoff. Nach dem Einfrieren mit Vorsicht zu handhaben.
Spezifikation
Übergroßer Probenbeutel | |
2721 ml | |
Für Proben großer Größe, macht das Reduzieren in kleinere Stücke überflüssig | |
Steril | |
250/Pckg. | |
38 x 25.4 cm | |
38 cm | |
25.4 cm |
92 oz. | |
Verschlusslasche | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
0,102 mm | |
4 mil | |
15 in. | |
10 in. |