Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen
Bietet luftdichte Abdeckungen
222.00 € - 743.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10452242
|
DWK Life Sciences
224100-192 |
Grau | Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen; Chlorobutylisopren-Mischung | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser | Lyophilisation | N/A | N/A | N/A | |||||
11764189
|
DWK Life Sciences
W224100-093 |
Grau | Lyophilisationsstopfen mit 2 Stützen; Butylkautschuk | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0.7 cm Innendurchmesser, 1.3 cm Außendurchmesser | Lyophilisation |
222.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10021492
|
DWK Life Sciences
224100-172 |
Rot | Gerader Stopfenstopper | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser | Lyophilisation |
269.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Bietet luftdichte Abdeckungen
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen