Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Marke:  DWK Life Sciences 353264
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11551275
  • 109.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
  • Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
  • Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
  • Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bauart: Schüttler
1000 ml
Orbital- oder Reziprokschüttler
20,5 cm
Autoklavierbar
128 mm
5 Zoll
Borosilikatglas
8 in.
Eingeklemmt
Mit Schikanen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen > 1000 ml