Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Marke: DWK Life Sciences 353266
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
- Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
Spezifikation
Bauart: Schüttler | |
2000 ml | |
Orbital- oder Reziprokschüttler | |
29,2 cm | |
1/Karton | |
Mit Schikanen |
6,4 in. | |
Borosilikatglas | |
11,5 in. | |
Eingeklemmt | |
Autoklavierbar | |
16,4 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen > 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur