Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marke: DWK Life Sciences™ WUBB2MLC-T-EP
147.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Spezifikation
0,28 in. | |
7 mm | |
13 mm | |
Nein | |
2 mL | |
0,07 oz. | |
Bördelverschluss | |
225 Fläschchen/Packung | |
Serumfläschchen |
0.51 Zoll | |
Clear | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
1,26 in. | |
Autoklavierbar | |
32 mm | |
USP-Typ I | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial > Serum Vials; Color: Clear; Volume (Metric): 2 mL; Quantity: 225 Vials/Pk.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur