Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler-Fläschchen: Schraubgewinde
Aus klarem Borosilikatglas Typ I
65.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Karton 100
Basisausführung Rund
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Höhe (metrisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Höhe (metrisch) Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15330254
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W225284
10 ml Durchsichtig 46 mm 1,81 in.
65.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Schraubgewindeoberfläche macht Crimpwerkzeuge überflüssig
  • Für Schraubverschlüsse mit 18 mm-Gewinde und Septen
Spezifikation
Spezifikation
23 mm
100
Schraubverschluss
18 mm
Borosilikatglas
Rund
100er-Karton