Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler-Fläschchen: Schraubgewinde
Aus klarem Borosilikatglas Typ I
Marke: DWK Life Sciences W225284
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schraubgewindeoberfläche macht Crimpwerkzeuge überflüssig
- Für Schraubverschlüsse mit 18 mm-Gewinde und Septen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1,81 in. | |
Rund | |
46 mm | |
18 mm |
23 mm | |
10 ml | |
100 | |
Schraubverschluss | |
100er-Karton |