Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Polypropylen-Kappen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 986541
322.55 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Integrität der Dichtung bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas: Die Verschlüsse aus Polypropylen sind chemisch inert und für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
- Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
- Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
- Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
- Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
Spezifikation
Weiß | |
1.1 Zoll | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
Szintillationsfläschchen |
Metallfolie | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Gute Barriereeigenschaften und Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkoholen | |
Folienverpackung | |
20 mL | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
12,3 mm |