Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Kostengünstig durch separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in Klarglas oder in Braunglas lieferbar.
Marke: DWK Life Sciences 224751
198.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72570kg
Beschreibung
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
- Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
- Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
- Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
- Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
12 mm | |
2.0 ml | |
0.5 dr. | |
Autoklavierbar | |
38 mm | |
GPI 8-425 |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
USP Typ I, ASTM Typ I, Klasse A |