Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryoröhrchen, runder Boden und Innenschraubverschluss
Der Schraubverschluss mit Innengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
237.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Polypropylen |
Gewindetyp | Intern |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11571345
|
DWK Life Sciences
W985900 |
2 ml | Unsteril | No Writing Patch |
478.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11581345
|
DWK Life Sciences
W985901 |
2 ml | Unsteril | Writing Patch |
374.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11521355
|
DWK Life Sciences
W985911 |
2 ml | Steril | Writing Patch |
254.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11511355
|
DWK Life Sciences
W985910 |
1.2 ml | Steril | Writing Patch |
237.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11541355
|
DWK Life Sciences
W985913 |
4 ml | Steril | Writing Patch |
376.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11551355
|
DWK Life Sciences
W985914 |
5 ml | Steril | Writing Patch |
393.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11531355
|
DWK Life Sciences
W985912 |
3 ml | Steril | Writing Patch |
351.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
- Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
- Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
- Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
Spezifikation
0,47 in. | |
12 mm | |
Intern | |
Ja |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryoröhrchen, runder Boden und Innenschraubverschluss