Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryoröhrchen, runder Boden und Innenschraubverschluss
Der Schraubverschluss mit Innengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
Marke: DWK Life Sciences W985910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.01300kg
Beschreibung
- Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
- Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
- Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
- Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
Spezifikation
Naturfarben | |
0.47 Zoll | |
12 mm | |
Steril | |
1.53 Zoll | |
Intern | |
Ja | |
39 mm | |
Ja |
Mit Beschriftungsfeld | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
1.2 ml | |
Rund | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
500/Karton |