Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Klar
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
1605.00 € - 1960.00 €
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Enthält | Fläschchen, Stopfen und Dichtung |
Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Farbe (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Farbe (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16297460
|
DWK Life Sciences
W990000-CP |
2 ml | Ultra Pure Steril | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16227300
|
DWK Life Sciences
W990001-CP |
2 ml | OmniFlex 3G | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16237300
|
DWK Life Sciences
W990002-CP |
2 ml | OmniFlex 3G steril | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16247300
|
DWK Life Sciences
W990003-CP |
2 ml | Ultra Pure Steril | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16257300
|
DWK Life Sciences
W990004-CP |
2 ml | OmniFlex 3G | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16267300
|
DWK Life Sciences
W990005-CP |
2 ml | OmniFlex 3G steril | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16277300
|
DWK Life Sciences
W990006-CP |
5 ml | Ultra Pure Sterile Serumstopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16287300
|
DWK Life Sciences
W990007-CP |
5 ml | OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16297300
|
DWK Life Sciences
W990008-CP |
5 ml | OmniFlex 3G Igloo Lyo-Stopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16207310
|
DWK Life Sciences
W990009-CP |
5 ml | Ultra Pure Sterile Serumstopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16217310
|
DWK Life Sciences
W990010-CP |
5 ml | OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16227310
|
DWK Life Sciences
W990011-CP |
5 ml | OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16237310
|
DWK Life Sciences
W990012-CP |
10 ml | Ultra Pure Sterile Serumstopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16247310
|
DWK Life Sciences
W990013-CP |
10 ml | OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16257310
|
DWK Life Sciences
W990014-CP |
10 ml | OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
16267310
|
DWK Life Sciences
W990015-CP |
10 ml | Ultra Pure Sterile Serumstopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16277310
|
DWK Life Sciences
W990016-CP |
10 ml | OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
16287310
|
DWK Life Sciences
W990017-CP |
10 ml | OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Die Produktlinie Wheaton CompletePAK besteht aus einer Reihe von Vials mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig und handelsüblich sind und für jede Anwendung individuell angepasst werden können
- Sterilisierte, seriengefertigte, gebrauchsfertige Produkte
- Breite Palette an im Kit und einzeln vertriebenen sterilen Komponenten - Lösungen für jede Art von Anwendung
- Die im Kit zusammengestellten Lösungen beinhalten gleiche Mengen an gebrauchsfertigen Komponenten zur Gewährleistung reduzierter Ausschussraten
- Komplette Rückverfolgbarkeit von Herstellung und Analysezertifikat
- USP 788/EP 2.9.19 Partikel in Injektionswaren, USP 85/EP 2.6.1 Prüfung auf Bakterien-Endotoxine und USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitätsprüfung, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehältnisse zur pharmazeutischen Verwendung und USP 381/EP 3.2.9 Gummistopfen für parenterale Zubereitungen
- CompletePAK™ ModPAK Massenkonfigurationen
- Gebrauchsfertig, just-in-time, mindestens 3 Monate Haltbarkeit ab Versanddatum
- Auf Anfrage Zertifikation der Packmittelintegrität (Container Closure Integrity, CCI) erhältlich
Spezifikation
Steril | |
Fläschchen, Stopfen und Dichtung | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |