Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Klar
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Verschlusstyp:
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G Igloo Lyo-Stopfen
OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen
OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen
OmniFlex 3G steril
Ultra Pure Steril
Ultra Pure Sterile Serumstopfen
Farbe (Dichtung):
Blau
Rot
Packungsgröße:
158 Stück
200 Stück
210 Stück
Beschreibung
Die Produktlinie Wheaton CompletePAK besteht aus einer Reihe von Vials mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig und handelsüblich sind und für jede Anwendung individuell angepasst werden können
- Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
- Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
- Die Kombinationslösungen bieten gleiche Mengen an gebrauchsfertigen Komponenten für eine Reduzierung von Ausschussraten
- Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- CompletePAK™ ModPAK Massenkonfigurationen
- Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
- Die Zertifizierung „Container Closure Integrity“ (CCI) ist auf Anfrage erhältlich
Zertifizierungen
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Enthält | Fläschchen, Stopfen und Dichtung |
| Anzahl pro Karton | 200 |
| Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
| Verschlusstyp | OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen |
| Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
| Mehr anzeigen |