Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Gummi Artikelnummer.: 13198710
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Gummi
Artikelnummer. 13198710 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
15 ml, 20 bis 400 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
43-400 mm, Stücke
48-400 mm, Stücke
Artikelnummer. 13198710
Marke: DWK Life Sciences W216883
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 64 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit Verschlüssen mit Dichtungseinlage aus Gummi >