Learn More
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form Artikelnummer.: 11777991
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form
Artikelnummer. 11777991 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11777991
Marke: DWK Life Sciences 238262402
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas mit weitem Hals.
Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit weitem Hals.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Material Kalknatronglas
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 49 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubflasche Vierkant, Braun, Kalk-Soda-Glas, Weithals, DIN-Gewinde, niedrige Form >