Learn More
DWK Life Sciences Einsätze mit 2D-Datenmatrixstrichcode für den Boden
Für die Verwendung mit Wheaton CryoELITE™ Freestanding Kryoröhrchen
87.25 € - 372.00 €
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12379959
|
DWK Life Sciences
W224621-0303 |
Steril |
87.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11561345
|
DWK Life Sciences
W985881 |
Unsteril |
372.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Macht die Probenidentifizierung und Rückverfolgbarkeit zuverlässig und bequem
- Barcodeeinsatz wird manuell in den Boden des Fläschchens gedrückt
- Datenmatrix mit standardmäßiger Scan-Hardware lesbar
- Hergestellt aus dem gleichen bestrahlten, reinen Kryo-Polypropylen wie das Fläschchen, wodurch eine gleichmäßige Wärmeausdehnung gewährleistet wird
Spezifikation
Polypropylen | |
500/Karton |