Learn More
DWK Life Sciences Einsätze mit 2D-Datenmatrixstrichcode für den Boden
Für die Verwendung mit Wheaton CryoELITE™ Freestanding Kryoröhrchen
Marke: DWK Life Sciences W985881
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Macht die Probenidentifizierung und Rückverfolgbarkeit zuverlässig und bequem
- Barcodeeinsatz wird manuell in den Boden des Fläschchens gedrückt
- Datenmatrix mit standardmäßiger Scan-Hardware lesbar
- Hergestellt aus dem gleichen bestrahlten, reinen Kryo-Polypropylen wie das Fläschchen, wodurch eine gleichmäßige Wärmeausdehnung gewährleistet wird
Spezifikation
Polypropylen | |
Unsteril | |
500/Karton |