Learn More
Cytiva 24- und 48-Well UNIPLATE™ Mikroplatten
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet überragende chemische und thermische Beständigkeit. Whatman™ UNIPLATE™ Mikrotiterplatten eignen sich als einfache Filtratsammler und für homogene Assaymethoden für Hochdurchsatz-Screening.
381.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Beschreibung | UNIPLATE Mikrotiterplatten |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für homogene Assayverfahren bei Analysen mit hohem Durchsatz |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Anzahl Wells | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Anzahl Wells | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11378674
|
Cytiva
7701-5102 |
10 mL | Rund | 24 | Unsteril |
510.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11328684
|
Cytiva
7701-5500 |
5 ml | Flacher Boden (F-Well) | 48 | Unsteril |
381.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10423772
|
Cytiva
7701-5110 |
10 ml | Rund | 24 | Steril |
453.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet überragende chemische und thermische Beständigkeit.Whatman™ UNIPLATE™ Mikrotiterplatten eignen sich als einfache Filtratsammler und für homogene Assaymethoden für Hochdurchsatz-Screening.
- Beständig gegen niedrige Temperaturen (-80 °C) für die Langzeitlagerung
- Gemäß den ANSI™/SBS-Normen für die Kompatibilität mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und automatisierten Plattenhandhabungsgeräten
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
Ideal für homogene Assayverfahren bei Analysen mit hohem Durchsatz |
UNIPLATE Mikrotiterplatten | |
Polypropylen | |
25/Packung |