Learn More
Cytiva 24- und 48-Well UNIPLATE™ Mikroplatten
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet überragende chemische und thermische Beständigkeit. Whatman™ UNIPLATE™ Mikrotiterplatten eignen sich als einfache Filtratsammler und für homogene Assaymethoden für Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Cytiva 7701-5500
256.28 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet überragende chemische und thermische Beständigkeit.Whatman™ UNIPLATE™ Mikrotiterplatten eignen sich als einfache Filtratsammler und für homogene Assaymethoden für Hochdurchsatz-Screening.
- Beständig gegen niedrige Temperaturen (-80 °C) für die Langzeitlagerung
- Gemäß den ANSI™/SBS-Normen für die Kompatibilität mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und automatisierten Plattenhandhabungsgeräten
Spezifikation
Standard | |
6 x 8 | |
Polypropylen | |
48 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25/Packung |
UNIPLATE Mikrotiterplatten | |
Naturfarben | |
5 ml | |
Unsteril | |
Ideal für homogene Assayverfahren bei Analysen mit hohem Durchsatz |