Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, kleine Nachfüllpackungen
Zur Verwendung mit TurboBlotter Kits
200.00 € - 272.00 €
Spezifikation
Typ | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Nachfüller |
---|---|
Enthält | Fünf Sets mit Transfermaterialien (Nytran™ SPC-Membran, Docht und Stapel aus 8 Blättern 3 mm-Chromatographiepapier und 20 Blättern GB004-Papier) |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Gel | Länge (metrisch) Gel | Breite (angloamerikanisch) Gel | Breite (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Gel | Länge (metrisch) Gel | Breite (angloamerikanisch) Gel | Breite (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11919297
|
Cytiva
10416306 |
5.5 Zoll | 14 cm | 4.3 Zoll | 11 cm |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11999287
|
Cytiva
10416302 |
5.9 Zoll | 15 cm | 3.9 Zoll | 10 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Nachfüllpackungen enthalten zusätzliche Membranen und Papiere, die für weitere Transfers benötigt werden.
- Besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran
- Ein Docht 3 mm Chr-Blotting-Papier
- Blotter-Stapel bestehend aus acht Blatt 3 mm Chr-Blotting-Papier
- 20 Blatt GB004-Blotting-Papier
- Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien
Spezifikation
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Nachfüller | |
Fünf Sets mit Transfermaterialien (Nytran™ SPC-Membran, Docht und Stapel aus 8 Blättern 3 mm-Chromatographiepapier und 20 Blättern GB004-Papier) |