Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, kleine Nachfüllpackungen
Zur Verwendung mit TurboBlotter Kits
Marke: Cytiva 10416306
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.11000kg
Beschreibung
Nachfüllpackungen enthalten zusätzliche Membranen und Papiere, die für weitere Transfers benötigt werden.
- Besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran
- Ein Docht 3 mm Chr-Blotting-Papier
- Blotter-Stapel bestehend aus acht Blatt 3 mm Chr-Blotting-Papier
- 20 Blatt GB004-Blotting-Papier
- Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien
Spezifikation
11 x 14 cm-Gel-TurboBlotter™ Blotting-Transferkit | |
Fünf Sets mit Transfermaterialien (Nytran™ SPC-Membran, Docht und Stapel aus 8 Blättern 3 mm-Chromatographiepapier und 20 Blättern GB004-Papier) | |
14 cm | |
11 cm |
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Nachfüller | |
5.5 Zoll | |
4.3 Zoll |