Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 60
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
312.00 € - 395.00 €
Spezifikation
Material Regenerierte Cellulose
Porengröße 1,0 μm
Hydrophobizität Hydrophil
Dicke (metrisch) 70 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11313365
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10410014
50 mm
395.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11303365
Unterlagen ansehen
Cytiva
10410012
47 mm
312.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
  • Hydrophil
  • Mechanisch beständig
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
Regenerierte Cellulose
1,0 μm
Hydrophil
70 μm