Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 60
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke: Cytiva 10410012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Hydrophil | |
47 mm |
1,0 μm | |
70 μm |