Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, Grad 520 B
Zum Filtern von Partikeln mit einer Größe von 15 μm. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen mit Gütegrad 520 B mit hoher Nassfestigkeit und Durchflussrate sind für den technischen Einsatz vorgesehen.
115.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 20 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gütegrad 520bII ½; dickes, gefaltetes Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit für eine sehr hohe Durchflussrate. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11343015
|
Cytiva
10331551 |
240 mm |
115.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363015
|
Cytiva
10331554 |
385 mm |
192.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353015
|
Cytiva
10331553 |
320 mm |
154.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11373015
|
Cytiva
10331556 |
500 mm |
316.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383015
|
Cytiva
10331558 |
600 mm |
349.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Filterpapiere für qualitative Analysen für den technischen Einsatz
- Aus verstärkter Zellulose
- Flaches Kreisformat
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe Durchflussrate
Filterpapiere für qualitative Analysen für den technischen Einsatz
- Aus verstärkter Zellulose
- Flaches Kreisformat
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe Durchflussrate
Specifications
Scheibe | |
20 μm | |
Gütegrad 520bII ½; dickes, gefaltetes Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit für eine sehr hohe Durchflussrate. | |
500 μm |
Zellulose | |
30 Sekunden | |
Gütegrad 520b |