Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, Grad 520 B
Zum Filtern von Partikeln mit einer Größe von 15 μm. Whatman™ Filterpapiere für qualitative Analysen mit Gütegrad 520 B mit hoher Nassfestigkeit und Durchflussrate sind für den technischen Einsatz vorgesehen.
Marke: Cytiva 10331556
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.68000kg
Beschreibung
Filterpapiere für qualitative Analysen für den technischen Einsatz
- Aus verstärkter Zellulose
- Flaches Kreisformat
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe Durchflussrate
- Aus verstärkter Zellulose
- Flaches Kreisformat
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe Durchflussrate
Spezifikation
520b FF500 mm 50/Packung | |
Zellulose | |
30 Sekunden | |
Gütegrad 520b | |
19,6 in. |
Scheibe | |
20 μm | |
Gütegrad 520bII ½; dickes, gefaltetes Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit für eine sehr hohe Durchflussrate. | |
500 μm | |
500 mm |