Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gefaltete ½ Scheiben der Klasse 597
Gefaltet, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
44.65 € - 368.00 €
Spezifikation
Format | Gefalteter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 7 μm |
Porengröße | 4 bis 7 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 70 s |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11385224
|
Cytiva
10311841 |
70 mm |
44.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11395224
|
Cytiva
10311842 |
90 mm |
53.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11305234
|
Cytiva
10311843 |
110 mm |
56.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10109190
|
Cytiva
10311844 |
125 mm |
66.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11325234
|
Cytiva
10311845 |
150 mm |
72.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10433141
|
Cytiva
10311847 |
185 mm |
78.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11345234
|
Cytiva
10311851 |
240 mm |
93.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11355234
|
Cytiva
10311852 |
270 mm |
117.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11365234
|
Cytiva
10311853 |
320 mm |
154.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11375234
|
Cytiva
10311854 |
385 mm |
286.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11385234
|
Cytiva
10311856 |
500 mm |
368.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Plissiert, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Gefalteter Filter wird für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen verwendet. Falzpapier verbessert und vereinfacht den Filterprozess.- Spart Zeit bei wiederholten oder mehreren Analysen
- Verringert die gesamte Filtrationszeit; normale Verlangsamung aufgrund von Partikelbeladung wird vermieden
- Erhöhte Gesamtbeladungskapazität
- Hält die Durchflussrate aufrecht; der Kontakt mit dem Trichter wird verringert, durch seine Form stützt sich der Filters selbst
- Das Falten hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die technischen Daten; die gleichen Zahlen können auch mit flachen Scheiben verwendet werden
- Sorte 597½ ist ein mittelschnelles Papier mit Medium bis Feinpartikelretention
- Die Anwendungen umfassen:
- Lebensmitteltests; Bestimmung des Fettgehalts
- Entfernung von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken
Spezifikation
Gefalteter Kreis | |
7 μm | |
Ca. 70 s | |
Ein vorgefalteter Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse) | |
100/Packung |
Zellulose | |
4 bis 7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 597 ½ | |
180 μm |