Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gefaltete ½ Scheiben der Klasse 597
Gefaltet, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Marke:  Cytiva 10311856
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11385234
  • 368.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Plissiert, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Gefaltete Filter werden für viele Routineanalyseanwendungen in verschiedenen Branchen verwendet. Plissiertes Papier verbessert und erleichtert den Filterungsprozess. 
  • Spart Zeit bei wiederholten oder mehreren Analysen
  • Verkürzt die Gesamtfiltrationszeit, eine normale Verlangsamung aufgrund von Teilchenbelastung ist ausgeschlossen
  • Erhöht die Gesamtladekapazität
  • Hält Durchflussrate aufrecht, Kontakt mit Trichter ist reduziert, Form des Filters ist selbsttragend
  • Plissee beeinflusst technische Daten nicht wesentlich, gleiche Formen können mit flachen Kreisen verwendet werden
  • Gütegrad 597½ ist ein mittelschnelles Papier mit mittlerer bis feiner Partikelretention
  • Anwendungen umfassen:
    • Lebensmitteltests, Bestimmung des Fettgehalts
    • Entfernung von Kohlendioxid und Trübung von Getränken
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 597, gefaltet (vorgefaltet), 500 mm
Zellulose
4 bis 7 μm
Mittelschnell
Gütegrad 597 ½
180 μm
Gefalteter Kreis
7 μm
Ca. 70 s
Ein vorgefalteter Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse)
100/Packung
500 mm