Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
Marke: Cytiva 10402506
107.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
Spezifikation
Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis | |
25 mm | |
Scheibe | |
0,45 μm |
Hoch | |
100/Pckg. | |
Cellulosenitrat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- protran BA 85, 25MM
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose