Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
127.42 € - 1024.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis |
---|---|
Bindungsvermögen | Hoch |
Format | Scheibe |
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0,45 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11305294
|
Cytiva
10401116 |
82 mm | 50/Pckg. |
306.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11315294
|
Cytiva
10401124 |
132 mm | 25/Pckg. | N/A | |||||
11365334
|
Cytiva
10402506 |
25 mm | 100/Pckg. |
127.42 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11385334
|
Cytiva
10402548 |
137 mm | 50/Pk. | N/A | |||||
11375334
|
Cytiva
10402525 |
132 mm | 50/Pckg. |
539.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11395334
|
Cytiva
10402578 |
25 mm | 1000/Pckg. |
1024.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11305344
|
Cytiva
10402579 |
82.5 mm | 50/Pckg. | N/A | |||||
10087930
|
Cytiva
10405316 |
82 cm | 50/Pk. | N/A | |||||
Beschreibung
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
Spezifikation
Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis | |
Scheibe | |
0,45 μm |
Hoch | |
Cellulosenitrat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- protran BA 85, 82mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose