Learn More
Cytiva Polyester-Ablaufscheiben
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters. Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern. Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
73.92 € - 91.10 €
Spezifikation
Material Polyester
Dicke (metrisch) 100 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11909327
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
230300
10 mm
91.10 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11919327
Unterlagen ansehen
Cytiva
230500
22 mm
73.92 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11929327
Unterlagen ansehen
Cytiva
230800
37 mm
88.31 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters.Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern.Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Für die Verwendung mit Membranhardware, bei der zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Flussrate und einen höheren Durchsatz erforderlich ist. Auch geeignet als Trenner zwischen Membranschichten in seriellen Stapelfiltrationsanwendungen.
  • Chemisch inertes Polyester
  • 100 μm dick
  • Bindemittelfrei
  • Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
100 μm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polyester-Ablaufscheiben