Learn More
Cytiva Polyester-Ablaufscheiben
Artikelnummer. 11919327
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
22 mm
37 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11919327
Marke: Cytiva 230500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters. Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern. Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters.Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern.Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Für die Verwendung mit Membranhardware, bei der zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Flussrate und einen höheren Durchsatz erforderlich ist. Auch geeignet als Trenner zwischen Membranschichten in seriellen Stapelfiltrationsanwendungen.
  • Chemisch inertes Polyester
  • 100 μm dick
  • Bindemittelfrei
  • Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membranfiltration, Stapelfiltration
Dicke (metrisch) 100 μm
Durchmesser (metrisch) 22 mm