Learn More
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD
Hohe Filtrationseffizienz und hervorragende Filtratreinheit dank der besonderen Werkstoffe und Herstellungsverfahren. Whatman™ Polycap™ HD Einwegkapseln passen zwischen Grobfilter und die zur Endfilterung eingesetzten mikroporösen Membranfilter.
Marke:  Cytiva 2713
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11359134
  • 455.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integritätsprüfung möglich
  • Mit Lufteinlass
  • Filtermedien: Anisotroper Monofilament-Polypropylen- (MAPP-) Filter
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO)
  • Rückhaltevermögen (bei Luftspülung), <2 ml
  • Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Filterung von wässrigen Lösungen, Biologika, Farben und Pigmenten, photographischen Emulsionen, Lebensmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Große Auswahl Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Anisotropes Monofilament-Polypropylen
805 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
Polycap HD 75 Kapselfilter, 10,0 μm, mit HB-Einlass und SB-Auslass (5 Stück)
10 μm
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
Schlauchanschluss (HB)
Schlaucholive (SB)
Name des Produkts
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD > Polycap HD 75; Porengröße:10 μm; mit HB-Einlass und SB-Auslass