Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen. Whatman™ Polycap Einwegkapseln 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Marke: Cytiva 2700T
593.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen.Whatman™ Polycap Einwegkapseln, 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Einlassbelüfter verwendet werden.- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
1000 cm2 | |
Weibliches Innengewinde | |
National Innengewinde (FNPT) | |
75 mm |
PolyCap TF 75, 0,1 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 St.) | |
0,1 μm | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) | |
5Pack |