Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
National Außengewinde (MNPT)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Weibliches Innengewinde
Art des Auslasses:
National Außengewinde (MNPT)
National Innengewinde (FNPT)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen.Whatman™ Polycap Einwegkapseln, 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Einlassbelüfter verwendet werden.
- Prüfbar auf Integrität
- Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
- Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | PolyCap TF 75, 0,2 μm, mit 1/2 Zoll SB Einlass und Auslass (1 St.) |
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Filtrationsbereich | 1000 cm2 |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Art des Auslasses | Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |